ContactUsLinkComponent
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-2.10] (Brilliant Violet® 711)
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-2.10] (Brilliant Violet® 711)
Référence BLEG300232
Fournisseur:  Biolegend
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-2.10] (Brilliant Violet® 711)
Référence BLEG300232
Fournisseur:  Biolegend
Spécifications
  • Symbole de l'antigène:
    CD2
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    RPA-2.10
  • Conjugaison:
    Brilliant Violet® 711
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Hôte:
    Mouse
  • Isotype:
    IgG1 kappa
  • Réactivité:
    Baboon,
    Capuchin monkey,
    Pig,
    African green monkey,
    Cynomolgus monkey,
    Rhesus monkey,
    Pigtailed macaque,
    Chimpanzee,
    Human
  • Synonymes antigène:
    T11|LFA-2|SRBC-R
  • Storage buffer:
    Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and BSA (origin USA).
  • Température de stockage:
    2…8 °C
  • Tested applications:
    FC
  • Purification:
    The antibody was purified by affinity chromatography and conjugated with Brilliant Violet 711™ under optimal conditions.
  • Taille:
    100 tests
  • Cdt:
    100 Tests