ContactUsLinkComponent
Anti-TCR alpha/beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: IP26] (Brilliant Violet® 785)
Anti-TCR alpha/beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: IP26] (Brilliant Violet® 785)
Référence BLEG306742
Fournisseur:  Biolegend
Anti-TCR alpha/beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: IP26] (Brilliant Violet® 785)
Référence BLEG306742
Fournisseur:  Biolegend
Spécifications
  • Symbole de l'antigène:
    TCR alpha/beta
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    IP26
  • Conjugaison:
    Brilliant Violet® 785
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Hôte:
    Mouse
  • Isotype:
    IgG1 kappa
  • Réactivité:
    Human
  • Synonymes antigène:
    α/β TCR|TCR α/β
  • Storage buffer:
    Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and BSA (origin USA).
  • Température de stockage:
    2…8 °C
  • Tested applications:
    FC
  • Purification:
    The antibody was purified by affinity chromatography and conjugated with Brilliant Violet 785™ under optimal conditions.
  • Taille:
    100 tests
  • Cdt:
    100 Tests