ContactUsLinkComponent
Anti-CD45RA Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI100] (TotalSeq™-B0063)
Anti-CD45RA Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI100] (TotalSeq™-B0063)
Référence BLEG304161
Fournisseur:  Biolegend
Anti-CD45RA Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI100] (TotalSeq™-B0063)
Référence BLEG304161
Fournisseur:  Biolegend
Spécifications
  • Symbole de l'antigène:
    CD45RA
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    HI100
  • Conjugaison:
    TotalSeq™-B0063
  • Hôte:
    Mouse
  • Isotype:
    IgG2b kappa
  • Réactivité:
    Chimpanzee,
    Human
  • Synonymes antigène:
    PTPRC|GP180|T200|L-CA|LY5|LCA
  • Storage buffer:
    Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 1 mM EDTA.
  • Température de stockage:
    2…8 °C
  • Concentration:
    0.5 mg/ml
  • Tested applications:
    PG
  • Purification:
    The antibody was purified by chromatography and conjugated with TotalSeq™-B oligomer under optimal conditions.
  • Taille:
    10 µg
  • Cdt:
    10 µG