ContactUsLinkComponent
Human recombinant HMGB1 (from 293E cells)
  BLEG557804
 :  Biolegend
 :  
Human recombinant HMGB1 (from 293E cells)
  BLEG557804
 :  Biolegend
 :  
  • Cdt:
    25 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    293E cells
  • Species:
    Human
  • Conditions de stockage:
    –20…–70 °C
  • Sans vecteur:
    Y
  • Synonyme de protéine:
    chromosomal protein non histone HMG1|amphoterin|HMG-1
  • Nom de la protéine/du peptide:
    HMGB1
  • Concentration:
    0,2 mg/ml
  • Formulation:
    0,22 µm filtered protein solution is in PBS, pH 7,2
  • Tested applications:
    BA