Mouse Recombinant IFN-alpha (from E. coli)
Fournisseur: Biolegend
Certificats
À propos de cet article
Spécifications
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Mouse
- Conditions de stockage:–20…–70 °C
- Sans vecteur:Y
- Synonyme de protéine:IFN-a|IFNa|MuIFN-alpha-A|Ifnaa|Mus musculus interferon alpha 15 (Ifna15)|IFN-alpha
- Nom de la protéine/du peptide:IFN-alpha
- Concentration:0,2 mg/ml
- Formulation:0,22 µm filtered protein solution is in PBS, pH 7,2.
- Tested applications:BA