ContactUsLinkComponent
Incubateur à CO₂ avec rails de guidage pour appareil à rouleaux WHEATON®, WHEATON®
Incubateur à CO₂ avec rails de guidage pour appareil à rouleaux WHEATON®, WHEATON®
Catalog # 390-1592
Supplier:  DWK Life Sciences
undefined
Incubateur à CO₂ avec rails de guidage pour appareil à rouleaux WHEATON®, WHEATON®
Catalog # 390-1592
Supplier:  DWK Life Sciences
Specifications
  • l×p×h ext.:
    1071×856×1936 mm
  • Capacité:
    1118 L
  • Type de convection:
    Convection forcée
  • Gamme de température:
    Température ambiante +8…60 °C
  • Désignation:
    WHEATON® CO₂ incubator, CH plug
  • Seq:
    03
  • Homogénéité de température:
    ±0,5 °C @ 37 °C
  • Capacité maximale de chambre:
    204 kg
  • Puissance nominale:
    9 A
  • Poids:
    260,4 kg
  • Stabilité de température (temps):
    ±0.1 @ 37 °C
  • Plateaux livrés (max.):
    0 (30)
  • Cdt:
    1
  • l×p×h int.:
    881×655×1935 mm
Specifications
About this item
Les incubateurs WHEATON® CO₂ avec un capteur IR CO₂ sont idéaux pour le travail quotidien de culture cellulaire et conçus pour être utilisés avec l'appareil à roller WHEATON®.
  • Rails de guidage dans la base pour faciliter l'entrée de l'appareil à roller
  • Rayonnage configurable par l'utilisateur - jusqu'à 30 étagères
  • Conçu pour l'uniformité de la température
  • Le temps de récupération après 30 secondes d'ouverture de la porte à 37 °C est inférieur à 5 minutes
  • Le temps de récupération du CO₂ après 30 secondes d'ouverture de la porte à 5 Vol.% CO₂ est inférieur à 5 minutes
  • Grande fenêtre de visualisation dans la porte (avec une option pour les fenêtres doubles)
  • Technologie de capteur infrarouge pour maintenir une concentration de CO₂ de 0 à 20% et port USB et prise analogique 4 à 20 mA inclus pour l'enregistrement des données sur les niveaux de température
Les incubateurs à CO₂ WHEATON® sont idéaux pour le travail quotidien de culture cellulaire.
Certifications: Conforme aux normes UL et CSA.
Accessories information: Incubator shelves and clips are available to enable users to configure shelving within the incubator to their own specific needs. Note each shelf requires 4 clips.
Shelves
Product Information