ContactUsLinkComponent
VWR®, Thermomètres électroniques sans sonde
VWR®, Thermomètres électroniques sans sonde
Catalog # 620-1722
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Thermomètres électroniques sans sonde
Catalog # 620-1722
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Plage de mesure:
    −10…+50 °C
  • Résolution:
    0,1 °C
  • Désignation:
    Thermomètre intérieur/extérieur, L×H : 100×215 mm
  • Seq:
    02
  • Précision:
    ±1,0 °C
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Conçu pour une utilisation dans des environnements très humides, ce thermomètre numérique constitue une bonne alternative aux modèles au mercure. Un bouton de réinitialisation permet une nouvelle période de surveillance.
  • Valeurs minimale/maximale affichées
  • Trou de serrure pour le montage
  • Facile à lire
  • Étanchéité IP 65
L×P: 100×215 mm
Thermomètre intérieur / extérieur Affiche la température actuelle et enregistre les températures maximales et minimales atteintes depuis la dernière réinitialisation. Inclut une pile LR44.
Certifications: CE marked