Bouchons GLS 80, distributeur multiple à raccord GL, DURAN®
217-0896
- Désignation:Screw cap GLS 80, 4 ports with GL 18 thread, EPDM seal
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Cdt:2
PP et PTFE.
- Système modulaire flexible
- Très bonne résistance à la température
- Transfert en toute sécurité de milieux liquides dans un système stérile et clos (réduction de l'évaporation)
Bouchon à vis GLS 80 avec quatre ports (filetage GL 18). Cinq diamètres différents de tuyau (3,2; 6,0; 8,0; 10,00 et 12,0 mm) peuvent être raccordés. Une égalisation de pression stérile est possible en utilisant un filtre à membrane. Les ports inutilisés peuvent être dotés d'un bouchon hermétique.