ContactUsLinkComponent
Incubateurs à CO₂, série MCO-80IC, PHCbi
  390-0447
undefined
Incubateurs à CO₂, série MCO-80IC, PHCbi
  390-0447
  • l×p×h ext.:
    986×853×2040 mm
  • Capacité:
    851 L
  • Type de convection:
    Convection forcée
  • Gamme de température:
    Ambient +5…50 °C
  • Seq:
    01
  • Modèle:
    MC0-80IC
  • Consommation d'énergie:
    1840
  • Temps de récupération du CO₂ après une ouverture de porte de 30 secondes à 5 Vol.% CO₂:
    4 min
  • Recovery time after 30 second door opening at 37 °C:
    13 min
  • Plage CO₂:
    0 - 20%
  • L×P×H int.:
    806×693×1524 mm
  • Plateaux livrés (max.):
    5/37
  • Niveau sonore:
    33 dB(A)
  • Poids:
    275 kg
  • Cdt:
    1
  • Type:
    MCO-80IC
Ces unités sont conçues pour les applications critiques dans l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie et la recherche clinique. Ils peuvent être utilisés pour la culture de volumes élevés d'échantillons de patients, effectuer des études à court terme et pour travailler avec des appareils de culture cellulaire à grandes volumes. La chambre intérieure en acier inoxydable enrichi de cuivre InCu saFe®, assure une protection constante contre les germes. Le système de circulation d'air horizontale favorise l'uniformité de température dans l'incubateur et contribue à une récupération rapide après l'ouverture des portes.
  • Microprocesseur PID pour contrôle de CO₂ et température
  • Décontamination UV avec système de stérilisation UV en option
  • Ecran LCD numérique et clavier
  • Porte et cadre de porte chauffés pour éviter la condensation
  • Choix entre taux d'humidité normal et élevé. Taux normal: 80% HR, taux élevé: 90% HR
  • Permet de recevoir des appareils pour flacons roller, 5 flacons en largeur x 7 en hauteur. Nécessite un kit de montage en option