ContactUsLinkComponent
Ensembles de paniers pour lave-verrerie PG 85
  141-1550
 :  MIELE
Ensembles de paniers pour lave-verrerie PG 85
  141-1550
 :  MIELE
  • Désignation:
    Ensemble de paniers A 205/1 Basic, contient 1× panier A 101 ; 1× panier A 150 ; 2× module AK 12/1 ; 1× module A 300/3 ; 1× module A 301/5, pour PG 8504, PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD
  • Seq:
    01
  • Cdt:
    1 SET
Choix d'ensembles de paniers de base ou avancés pour lave-verrerie PG 85.
  • Adapté à des applications spécifiques
  • Adapté aux besoins des utilisateurs
L'ensemble de paniers Basic est conçu pour accueillir à la fois de la verrerie de laboratoire à col large, par ex. béchers et dispose d'un bras gicleur intégré. Au niveau inférieur, jusqu'à 16 verres à col étroit peuvent être retraités grâce à la technologie d'injection.
L'ensemble de paniers Advanced offre la combinaison idéale pour de grandes quantités de verrerie ainsi que pour le nettoyage par injection sur les deux niveaux jusqu'à 100 verres à col étroit. Les modules sont amovibles et peuvent être remplacés par d'autres modules en fonction de l'application en cours.