Pressure booster
Unipump® I DC, 219×390×214 mm, −120...300 °C (temperature range)
Catalog # HUBE1085.0001.00
Supplier: HUBER
Jump to:
Product Details & Documents
The stainless steel Unipump® is designed to compensate for pressure loss in external systems.
- Operation either manual (on/off) or external via 3-line-connector
The Unipump® is connected in series with the pump of the Unistat, Unichiller or Compatible Control circulator and can be controlled via the voltfree contact of the Com.Gate (Option).
Pump connection: M24×1,5
Max. pump capacities: 55 L/min, 1000 mbar
Bestellinformationen: Accessories included. There are also some optional accessories.
Specifications
- Désignation:Unipump® I DC, 219×390×214 mm, −120...300 °C (temperature range)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..