Chee and pool vitis Cd2 medium
Chee and pool vitis Cd2 medium
Chee and pool vitis Cd2 medium 10×1 L, 10
N° de catalogue APOSPMC287-10X1L
Fournisseur:   Apollo Scientific
Chee and pool vitis Cd2 medium
N° de catalogue APOSPMC287-10X1L
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Chee and pool vitis Cd2 medium
Chee and pool vitis Cd2 medium 10×1 L, 10
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Contains macro/micronutrients as describedby Chee and PoolPlant tissue culture testedFull specification given in appendix.
  • MFCD00282869
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10
  • Désignation:
    Chee and pool vitis Cd2 medium 10×1 L