D(-)-Sorbitol solution 1 M
100 mL
Katalognr. R038
Anbieter: G-Biosciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Quality DNase and RNase free reagent solution for yeast research.
Synonyme: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
- CAS Nummer:50-70-4
- Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00004708
- Molekulargewicht:182.17 g/mol
- Lagertemperatur:Réfrigérateur
Technische Daten
Technische Daten
- Cdt:100 mL
Technische Daten