Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Recombinant ProMatrix metalloproteinase-7
 
Recombinant ProMatrix metalloproteinase-7

 

  • Type d'enzyme:
    Recombinant
  • Conditions de stockage:
    Ambient
  • MDL No.:
    MFCD01867478
  • Nom de l'enzyme:
    ProMatrix Metalloproteinase-7
  • Synonymes d'enzyme:
    ProMMP-7

 

Frequently Bought Together