Recombinant disulfide oxidoreductase
Supplier: Apollo Scientific
Certificates
About this item
Specifications
- Type d'enzyme:Recombinant
- Conditions de stockage:Ambient
- MDL No.:MFCD00163364
- Nom de l'enzyme:Disulfide Oxidoreductase
- Synonymes d'enzyme:DsbA