Recombinant collagenase G
2000CDU, 1
N° de catalogue APOSBIPR1004-2000C
Fournisseur: Apollo Scientific
Recombinant collagenase G
N° de catalogue APOSBIPR1004-2000C
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
From Clostridium histolyticum and produced in E. Coli and B. Megaterium. Endotoxin negative. No detectable Caseinase activity. Sterile lyophilized powder.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1
- Info cdt:2000CDU
- Cat. No.:APOSBIPR1004-2000C
- Conditions de stockage:Freezer
- Nom de l'enzyme:Collagenase G
- MDL No.:MFCD00130830
- Type d'enzyme:Recombinant