0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
N-Boc-Glycylglycylglycine
N-Boc-Glycylglycylglycine
N-Boc-Glycylglycylglycine
Catalog # APOSOR471623-25G
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Expand image
N-Boc-Glycylglycylglycine
Catalog # APOSOR471623-25G
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
Cdt:
25 g
Nom de la protéine/du peptide:
N-Boc-Glycylglycylglycine
Purity:
0.95
Specifications
About this item
Product Details
Product Details