Human recombinant SMAC
Fournisseur: Apollo Scientific
À propos de cet article
2 variantes
Product Details & Documents
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- APOSBITP2127-5UG
- APOSBITP2127-20UG
- Nom de la protéine/du peptide:
- SMAC
- SMAC
- Synonyme de protéine:
- DIABLO
- DIABLO
- Type de protéine/peptide:
- Recombinant
- Recombinant
- Species:
- Human
- Human
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- CdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.APOSBITP2127-5UGNom de la protéine/du peptideSMACSynonyme de protéineDIABLOType de protéine/peptideRecombinantSpeciesHuman - Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.APOSBITP2127-20UGNom de la protéine/du peptideSMACSynonyme de protéineDIABLOType de protéine/peptideRecombinantSpeciesHuman



