ContactUsLinkComponent
Rat recombinant Prl-R
  APOSBITP2097-1MG
 :  
Rat recombinant Prl-R
  APOSBITP2097-1MG
 :  
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Rat
  • Synonyme de protéine:
    Prolactin Soluble Receptor
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Prl-R