Seabream recombinant GH
Catalog # APOSBITP2083-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Sea bream
- Synonyme de protéine:Gilthead Seabream Growth Hormone
- Nom de la protéine/du peptide:GH