Mouse Recombinant GH
N° de catalogue APOSBITP2082-1MG
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Mouse
- Synonyme de protéine:Growth Hormone
- Nom de la protéine/du peptide:GH