Rat EGF
Rat EGF
Rat EGF
  • Catalog No:
  • APOSBITP2077-2UG
  • APOSBITP2077-5UG
  • APOSBITP2077-10UG
  • Nom de la protéine/du peptide:
  • EGF
  • EGF
  • EGF
  • Synonyme de protéine:
  • Epidermal Growth Factor
  • Epidermal Growth Factor
  • Epidermal Growth Factor
  • Species:
  • Rat
  • Rat
  • Rat
Product Family Options
  • Cdt
  • 2 µG
    1 * 2 µG
    1 * 2 µG - SFr. 336.00
    SFr. 336.00
    1 * 2 µG
       SFr. 336.00
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBITP2077-2UG
    Nom de la protéine/du peptide
    EGF
    Synonyme de protéine
    Epidermal Growth Factor
    Species
    Rat
  • 5 µG
    1 * 5 µG
    1 * 5 µG - SFr. 517.00
    SFr. 517.00
    1 * 5 µG
       SFr. 517.00
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBITP2077-5UG
    Nom de la protéine/du peptide
    EGF
    Synonyme de protéine
    Epidermal Growth Factor
    Species
    Rat
  • 10 µG
    1 * 10 µG
    1 * 10 µG - SFr. 936.00
    SFr. 936.00
    1 * 10 µG
       SFr. 936.00
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBITP2077-10UG
    Nom de la protéine/du peptide
    EGF
    Synonyme de protéine
    Epidermal Growth Factor
    Species
    Rat