Recombinant Rubella Virus Capsid C
Catalog # APOSBITP1938-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Synonyme de protéine:Rubella Capsid
- Nom de la protéine/du peptide:Rubella Virus Capsid C