Recombinant Treponema pallidum p41 Mosaic
Katalognr. APOSBITP1859-1MG
Anbieter: Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Synonyme de protéine:Treponema p41 Mosaic
- Nom de la protéine/du peptide:Treponema pallidum p41 Mosaic