ContactUsLinkComponent
Recombinant Treponema pallidum p17
Recombinant Treponema pallidum p17
N° de catalogue APOSBITP1857-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Recombinant Treponema pallidum p17
N° de catalogue APOSBITP1857-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Synonyme de protéine:
    Treponema p17
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Treponema pallidum p17