Recombinant Treponema pallidum p15
Catalog # APOSBITP1855-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Synonyme de protéine:Treponema p15
- Nom de la protéine/du peptide:Treponema pallidum p15