Recombinant Hepatitis A Virus VP3
N° de catalogue APOSBITP1818-1MG
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Synonyme de protéine:HAV VP3
- Nom de la protéine/du peptide:Hepatitis A Virus VP3