ContactUsLinkComponent
Recombinant Hepatitis A Virus P2C
Recombinant Hepatitis A Virus P2C
Référence APOSBITP1814-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Recombinant Hepatitis A Virus P2C
Référence APOSBITP1814-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Synonyme de protéine:
    HAV P2C
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Hepatitis A Virus P2C