ContactUsLinkComponent
Recombinant Hepatitis C Virus NS5
  APOSBITP1794-1MG
 :  
Recombinant Hepatitis C Virus NS5
  APOSBITP1794-1MG
 :  
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Synonyme de protéine:
    HCV NS5
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Hepatitis C Virus NS5