Recombinant Hepatitis C Virus NS4 a+b
Catalog # APOSBITP1791-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Synonyme de protéine:HCV NS4 a+b
- Nom de la protéine/du peptide:Hepatitis C Virus NS4 a+b