Recombinant Malaria Protein HSP
Katalognr. APOSBITP1733-1MG
Anbieter: Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Synonyme de protéine:Malaria HSP
- Nom de la protéine/du peptide:Malaria Protein HSP