ContactUsLinkComponent
Recombinant Malaria Protein HSP
Recombinant Malaria Protein HSP
Katalognr. APOSBITP1733-1MG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  
Recombinant Malaria Protein HSP
Katalognr. APOSBITP1733-1MG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Synonyme de protéine:
    Malaria HSP
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Malaria Protein HSP
Technische Daten
Über diesen Artikel