ContactUsLinkComponent
Human recombinant cardiac Troponin-C
Codice catalogo APOSBITP1674-1MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
Human recombinant cardiac Troponin-C
Codice catalogo APOSBITP1674-1MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
Specifiche
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Human
  • Synonyme de protéine:
    Troponin-C
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Cardiac Troponin-C
Specifiche
Informazioni su questo articolo