ContactUsLinkComponent
Bovine recombinant Trypsin
Bovine recombinant Trypsin
Référence APOSBITP1665-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Bovine recombinant Trypsin
Référence APOSBITP1665-1MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Bovine
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Trypsin