Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats
Données du fabricant
0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Human Recombinant Serum Albumin
Human Recombinant Serum Albumin
APOSBITP1580-1G
:
Apollo Scientific
:
Human Recombinant Serum Albumin
APOSBITP1580-1G
:
Apollo Scientific
:
Cdt:
1 g
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Species:
Human
Seq:
70
Synonyme de protéine:
HSA
Nom de la protéine/du peptide:
Serum Albumin