Human Recombinant sCD40L/TRAP
Catalog # APOSBITP1262-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Human
- Synonyme de protéine:Soluble CD40 Ligand/TRAP
- Nom de la protéine/du peptide:sCD40L/TRAP