0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Sheep Recombinant Prl
Sheep Recombinant Prl
Sheep Recombinant Prl
N° de catalogue APOSBITP1248-1MG
Fournisseur:
Apollo Scientific
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Sheep Recombinant Prl
N° de catalogue APOSBITP1248-1MG
Fournisseur:
Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
1 mg
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Species:
Sheep
Synonyme de protéine:
Prolactin
Nom de la protéine/du peptide:
Prl
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit