ContactUsLinkComponent
Rat Recombinant Prl
Rat Recombinant Prl
Catalog # APOSBITP1247-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Rat Recombinant Prl
Catalog # APOSBITP1247-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Rat
  • Synonyme de protéine:
    Prolactin
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Prl