Human Recombinant PDGF-BB
Human Recombinant PDGF-BB
Human Recombinant PDGF-BB
  • Catalog No:
  • APOSBITP1235-2UG
  • APOSBITP1235-10UG
  • Nom de la protéine/du peptide:
  • PDGF-BB
  • PDGF-BB
  • Synonyme de protéine:
  • Platelet Derived Growth Factor-BB
  • Platelet Derived Growth Factor-BB
  • Type de protéine/peptide:
  • Recombinant
  • Recombinant
  • Species:
  • Human
  • Human
Product Family Options
  • Cdt
  • 2 µG
    1 * 2 µG
    1 * 2 µG - SFr. 95.30
    SFr. 95.30
    1 * 2 µG
       SFr. 95.30
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBITP1235-2UG
    Nom de la protéine/du peptide
    PDGF-BB
    Synonyme de protéine
    Platelet Derived Growth Factor-BB
    Type de protéine/peptide
    Recombinant
    Species
    Human
  • 10 µG
    1 * 10 µG
    1 * 10 µG - SFr. 234.00
    SFr. 234.00
    1 * 10 µG
       SFr. 234.00
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBITP1235-10UG
    Nom de la protéine/du peptide
    PDGF-BB
    Synonyme de protéine
    Platelet Derived Growth Factor-BB
    Type de protéine/peptide
    Recombinant
    Species
    Human