ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant IGF-I
  APOSBITP1107-1MG
 :  
Mouse Recombinant IGF-I
  APOSBITP1107-1MG
 :  
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Mouse
  • Synonyme de protéine:
    Insulin Like Growth Factor-I
  • Nom de la protéine/du peptide:
    IGF-I