Human Recombinant IGF-I
N° de catalogue APOSBITP1106-1MG
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Human
- Synonyme de protéine:Insulin Like Growth Factor-I
- Nom de la protéine/du peptide:IGF-I