Rat Recombinant IFN-g
N° de catalogue APOSBITP1102-1MG
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Rat
- Synonyme de protéine:Interferon-gamma
- Nom de la protéine/du peptide:IFN-g