ContactUsLinkComponent
Sheep recombinant GH A
  APOSBITP1081-1MG
 :  
Sheep recombinant GH A
  APOSBITP1081-1MG
 :  
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Sheep
  • Synonyme de protéine:
    Growth Hormone Antagonist
  • Nom de la protéine/du peptide:
    GH A