Human recombinant GH Pla-22K
Catalog # APOSBITP1070-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Human
- Synonyme de protéine:Placental-Corr Growth Hormone
- Nom de la protéine/du peptide:GH Pla-22K