Human recombinant GH Pla-20K
Catalog # APOSBITP1069-1MG
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Human
- Synonyme de protéine:Placental Growth Hormone-20K
- Nom de la protéine/du peptide:GH Pla-20K