ContactUsLinkComponent
Human recombinant BD-3
Human recombinant BD-3
  APOSBITP1017-1MG
 :  
Human recombinant BD-3
  APOSBITP1017-1MG
 :  
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Human
  • Synonyme de protéine:
    Beta Defensin -3
  • Nom de la protéine/du peptide:
    BD-3