Human TRH
- Species:Human
- Synonyme de protéine:Protirelin (Thyrotropin Releasing Hormone)
- Nom de la protéine/du peptide:TRH
Frequently Bought Together
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection