ContactUsLinkComponent
Recombinant exendin-4
Recombinant exendin-4
Catalog # APOSBITH3013-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Recombinant exendin-4
Catalog # APOSBITH3013-1MG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Exendin-4