Human recombinant MIP-1b
Codice catalogo APOSBITC2037-1MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Human
- Synonyme de protéine:Macrophage Inflammatory protein-1 beta, CCL4
- Nom de la protéine/du peptide:MIP-1b