Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Mouse recombinant MIP-1a
  APOSBITC2035-1MG
 :  
Mouse recombinant MIP-1a
  APOSBITC2035-1MG
 :  

 

  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Mouse
  • Synonyme de protéine:
    Macrophage Inflammatory protein-1 alpha, CCL3
  • Nom de la protéine/du peptide:
    MIP-1a