0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Human recombinant MIG
Human recombinant MIG
Human recombinant MIG
APOSBITC2031-1MG
:
Apollo Scientific
:
Human recombinant MIG
APOSBITC2031-1MG
:
Apollo Scientific
:
Cdt:
1 mg
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Species:
Human
Synonyme de protéine:
CXCL9
Nom de la protéine/du peptide:
MIG